Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQ3700 AQUAfast™ Colorimeter
Descripción
Select the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3700 Colorimeter to manage your water and wastewater analysis needs. This instrument has over 90 pre-programmed methods for common test parameters with automatic selection of 6 LED wavelengths and countdown timer. Methods include total nitrogen and total phosphate nutrient testing or create up to 10 custom methods using 2-14 standards and blank. This IP67 waterproof meter records 1,000 data points, offers a long battery life of about 26 hours continuous use or 3,500 tests, and multi-language user interface in English, French, German, Italian, Polish, Portuguese and Spanish.
Características:
- Amplia gama de desinfectantes en varios formatos para ampliar nuestra oferta a una gran variedad de industrias
- Gran pantalla gráfica con instrucciones paso a paso para el usuario
- Cuenta atrás automática para la medición
- Resultados uniformes de un turno a otro
- Idiomas seleccionables: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués (brasileño) y polaco; se pueden cargar otros idiomas a través de la conexión RJ 45
Requiere:
- 4 pilas AA
Recomendada para:
- Aguas residuales
- Tratamiento de agua potable
- Monitorización de nutrientes
- Pruebas ambientales
- Comida y bebida
- Aplicaciones industriales
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 2 % de la escala completa |
| Opción de retroiluminación | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FCC Apartado 15; CE |
| Detalles de la cubeta | Tubos de digestión de COD redondos de 13 mm, 16 mm, 24 mm y 16 mm |
| Tipo de batería | AA |
| Pantalla | Termómetro |
| Idiomas | inglés, francés, alemán, español e italiano |
| Fuente de luz | 6 x LED |
| Línea de productos | AQUAfast |
| Tipo | Colorímetro |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.