Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio GL 45 Original, con tapa resistente a altas temperaturas, transparente, con rosca DIN 168-1, transparente, graduado
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Descripción
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™ de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos de laboratorio GL 45 original DURAN están disponibles con tapones de rosca y anillos de vertido para altas temperaturas. Las tapas de tereftalato de polibutileno (PBT) GL 45 con junta de silicona de PTFE y anillos de vertido de ETFE ofrecen una mayor resistencia térmica y química que los componentes de polipropileno equivalentes. Todos los componentes se pueden esterilizar en autoclave a 121o 134 °C y también son adecuados para esterilización con calor seco hasta 180 °C. Todos los componentes cumplen con las normas internacionales vigentes de seguridad alimentaria, como p. ej.: (UE) n.º 10/2011.
- Se suministra con tapón de rosca de polibutilenotereftalato (PBT) rojo GL 45 con revestimiento de silicona recubierta de PTFE y anillo de vertido de ETFE para un vertido sin goteo.
- Se suministra con tapones de rosca de alta temperatura hechos de PBT y anillos de vertido de ETFE.
- Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
- Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad de todo el lote de producción.
- Diseñados para el almacenamiento a largo plazo.
- Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Todos los componentes son aptos para la esterilización por calor seco hasta 180 °C.
Especificaciones
Material del cierre | PBT with ETFE Pouring Ring |
Diámetro (métrico) | 227 mm |
Capacidad (métrico) | 10.000 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para esterilización con calor seco; esterilización mediante autoclave de medios líquidos; almacenamiento de reactivos corrosivos; muestreo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y envío |
Incluye | Con tapones roscados de PBT resistentes a altas temperaturas y con anillos de vertido ETFE incluidos |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, ETFE |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |