Learn More
Patrón de aceite organometálico, 12 elementos, SPEX CertiPrep™
Certificado por la Guía 34 ISO/IEC, material de referencia certificado según la trazabilidad por el NIST
Marca: SPEX Certiprep S12-900Z
Detalles adicionales : CAS : 7704-34-9 Peso : 0.09000kg
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Antígeno | 900 μg/g |
Al | 900 μg/g |
Cr | 900 μg/g |
Cu | 900 μg/g |
Fe | 900 μg/g |
Mg | 900 μg/g |
Na | 900 μg/g |
Ni | 900 μg/g |
Pb | 900 μg/g |
Si | 900 μg/g |
Sn | 900 μg/g |
Ti | 900 μg/g |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
12 Element Oil Standard | |
50 g | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
petróleo, aceite | |
Base Oil 75 |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
With Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Each component at 100μg/g (S12-100), 300μg/g (S12-300), 500μg/g (S12-500), or 900μg/g (S12-900) in Base Oil 75: Aluminum Chromium Copper Iron Lead Magnesium Nickel Silicon Silver Sodium Tin Titanium |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio