Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726296.60
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10670912
  • 1125.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,32 mm
Columna capilar para GC
WAX Optima™
De 240 °C a 250 °C
60 m
G16
0,5 mm
GC, Soluciones acuosas
0,5 μm