Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726483.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,53 mm | |
0,8 mm | |
Optima™ d-6 | |
1 μm | |
1 unidad |
Columna capilar para GC | |
Ideales para detectores MSD y PND | |
GC | |
30 m |