Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726215.12
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10639381
  • 352.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,2 mm
Columna capilar para GC
MS Optima™ 5
De 320 °C a 340 °C
12 m
G27, G36
0,4 mm
GC/MS, ECD
0,35 μm