Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726215.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,2 mm | |
Columna capilar para GC | |
MS Optima™ 5 | |
De 320 °C a 340 °C | |
25 m |
G27, G36 | |
0,4 mm | |
GC/MS, ECD | |
0,35 μm | |
1 unidad |