Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 725811.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12472820
  • 738.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
22-04-2021
Especificaciones
0,5 mm
Columna capilar para GC
GC
G1, G2, G38
0,25 µm
MS Accent Optima™ 5
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
0,32 mm
MS Accent Optima™ 5
De 320 °C a 340 °C
30 m