Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 725825.60
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,25 mm | |
Columna capilar para GC | |
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo | |
GC | |
0,5 μm | |
1 unidad |
G1, G2, G38 | |
0,4 mm | |
MS Accent Optima™ 5 | |
De 320 °C a 340 °C | |
60 m |