Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 725810.50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12462820
  • 1285.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,2 mm
Columna capilar para GC
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
GC
0,2 μm
1 unidad
G1, G2, G38
0,4 mm
MS Accent Optima™ 5
De 320 °C a 340 °C
50 m