Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726877.50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,32 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 210 | |
De 260 °C a 280 °C | |
50 m |
G1, G2, G38 | |
0,5 mm | |
GC | |
0,25 μm | |
1 unidad |