Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726871.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,25 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 210 | |
De 260 °C a 280 °C | |
25 m |
G1, G2, G38 | |
0,4 mm | |
GC | |
0,25 μm | |
1 unidad |