Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726880.60
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10308361
  • 1125.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,32 mm
Columna capilar para GC
Optima™ 210
De 260 °C a 280 °C
60 m
G1, G2, G38
0,5 mm
GC
0,5 μm