Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726735.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10681492
  • 730.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,53 mm
Columna capilar para GC de alto rendimiento
Optima™ 1701
De 280 °C a 300 °C
30 m
G46
0,8 mm
GC
0,5 μm