Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726022.15
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10194651
  • 365.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,25 mm
Columna capilar para GC
Optima™ 17
De 320 °C a 340 °C
15 m
G1, G2, G38
0,4 mm
Análisis de esteroides, Análisis de pesticidas, Análisis de fármacos
0,25 μm