Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 725801.50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,2 mm | |
Columna capilar para GC | |
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo | |
GC | |
0,2 μm | |
1 unidad |
G1, G2, G38 | |
0,4 mm | |
MS Accent Optima™ 1 | |
360 °C | |
50 m |