Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC
Marca: Macherey-Nagel™ 726038.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,25 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 1 | |
De 340 °C a 360 °C | |
30 m |
G1, G2, G38 | |
0,4 mm | |
Separación de componentes según los puntos de ebullición | |
0,1 μm | |
1 unidad |