Learn More
Opticin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Opticin |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817904
|
Proteintech
17897-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807904
|
Proteintech
17897-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Opticin, also known as OPTC or OPT, is a 332 amino acid protein that is secreted into the extracellular matrix and contains seven LRR repeats. Expressed in skin and fetal liver and also present in ocular tissues, such as the retina, cornea and iris, opticin functions to bind collagen fibrils and, via this interaction, is thought to regulate fibril spacing, morphology and organization. Opticin is subject to post-translational O-glycosylation and may be associated with the pathogenesis of primary open angle glaucoma.Especificaciones
Opticin | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q920A0, Q9UBM4 | |
26254, 269120, 304802 | |
Opticin Fusion Protein Ag12257 | |
Primary | |
-20°C | |
OPTC |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Oculoglycan, OPT, OPTC, Opticin | |
Optc | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |