Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Splash-resistant Medical Mask with Head Straps
Elastic, over-the-head straps make this medical mask extra secure while protecting the wearer from splashes.
Marca:  Kolmi Hopen™ M39001-30
Detalles adicionales : Peso : 2.47000kg
Código de producto. 17710219
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Resistant to liquid projections with pressure levels up to 16 kPa
  • Soft head loops for maximum comfort and security
  • Anatomical folding reduces exposure to face
  • Integrated nose piece
  • Fiberglass-free filter
  • Production in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
  • Individually packed to ensure better cleanliness of the mask
Especificaciones
Especificaciones
White
Polypropylene
(EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019
Medical
50 Pk.
Elastic Straps
230 x 100 mm
Yes
Yes