Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica Op-Air™ tipo II con lazos y capa interior de polipropileno
Máscaras médicas con lazos para su uso en entornos sanitarios.
Marca: Kolmi Hopen™ M21101-30
5.31 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.42000kg
Descripción
- Medios de alta filtración (polipropileno)
- Capas (de interior a exterior): polipropileno termosellado, polipropileno fundido por soplado, polipropileno no tejido
- Bordes y lazos de máscara suaves y no tejidos
- El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
- Barra de nariz integrada
- Filtro sin fibra de vidrio
- Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
(UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 | |
Medicina |
Lazos | |
Plisado | |
Sí | |
50 paq. |