Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica resistente a salpicaduras Op-Air™ One Tipo IIR
Máscara médica resistente a salpicaduras con banda antirreflectante para reducir el brillo en la sala de operaciones.
Marca: Kolmi Hopen™ M34101N-30
Detalles adicionales : Peso : 1.52000kg
Descripción
- Tejido no tejido cómodo y resistente
- Protección contra líquidos humanos a una presión de 16 kPa
- El plegado anatómico reduce la exposición de la cara
- Pieza de nariz integrada y banda antirreflectante para reducir el brillo
- Filtro sin fibra de vidrio
- Producido en sala limpia ISO 8 (control de partículas y microbiológico)
Especificaciones
Azul | |
Polipropileno | |
(UE) 2017/745, ISO 9001, ISO 13485, EN 14683 | |
Medicina | |
40 paq. |
Lazos | |
175 x 95 mm | |
Sí | |
Sí |