Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Medical Mask with Visor
The built-in visor of this medical mask helps protect the wearer from being splashed by biological fluids.
35.00€
Especificaciones
Fastening Type | Lazos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Modelo | Máscara combinada con protección ocular |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17790199
|
Kolmi Hopen™
M34101V-30 |
Azul |
35.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17740209
|
Kolmi Hopen™
M34301V-30 |
Miel |
35.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Protection against human liquids, bacteria, particles, and viruses
- Anatomical folding reduces exposure to face
- Inner layer designed to wick away moisture and sweat
- Transparent polyester visor with anti-fog treatment on both sides
Especificaciones
Lazos | |
Máscara combinada con protección ocular | |
Sí | |
Sí |
Polipropileno | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
Medicina | |
25 paq. |