Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica antivaho Op-Air™ con lazos
Máscaras médicas antivaho para trabajadores sanitarios, diseñadas para evitar que los cristales se empañen.
Marca: Kolmi Hopen™ M21101F-30
Detalles adicionales : Peso : 3.42000kg
Descripción
- Medios de alta filtración (polipropileno)
- Capas (de interior a exterior): polipropileno termosellado, polipropileno fundido por soplado, polipropileno no tejido
- Bordes y lazos de máscara suaves y no tejidos
- El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
- Barra de nariz integrada
- Filtro sin fibra de vidrio
- Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Azul | |
Polipropileno | |
Sí | |
Sí |
Lazos | |
(UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 | |
Medicina | |
50 paq. |