Learn More
Thermo Scientific™ Onstage Incubator for CellInsight CX7 HCA Platform
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La incubadora incorporada Invitrogen para la plataforma de análisis de alto contenido (HCA) CellInsight CX7 es una cámara climática diseñada específicamente para las plataformas de la serie CellInsight CX7. Como módulo opcional, permite un control preciso de la temperatura, la humedad y tres gases para la adquisición de imágenes en intervalos temporales de células vivas, tanto en condiciones fisiológicas como no fisiológicas. Los ajustes ambientales y los parámetros de adquisición de imágenes se integran eficientemente en el software HCS Studio, creando una potente plataforma directa para la obtención de imágenes con información cuantitativa de células en tiempo real. La incubadora incorporada para la plataforma CellInsight CX7 HCA se puede actualizar en cualquier momento a las unidades compatibles existentes.
Ventajas de la incubadora incorporada para la plataforma CellInsight CX7 HCA:
• Cámara climática totalmente integrada para la adquisición de imágenes de células vivas en tiempo real.
• Permite mantener con precisión las condiciones fisiológicas o no fisiológicas.
• Posibilita la programación sencilla para definir la frecuencia de la adquisición de imágenes durante un periodo.
• Permite llevar a cabo mediciones cinéticas y de motilidad potentes que aumentan la información recopilada de cada célula a lo largo del tiempo.
• Es actualizable in situ.
• Compatible con la detección de criterios de valoración fijos mediante el motor de placas Thermo Scientific Orbitor RS
Requisitos
La incubadora incorporada para la plataforma CellInsight CX7 HCA requiere la última versión del software HCS Studio y del software Store Image and Data Management.
Ventajas de la incubadora incorporada para la plataforma CellInsight CX7 HCA:
• Cámara climática totalmente integrada para la adquisición de imágenes de células vivas en tiempo real.
• Permite mantener con precisión las condiciones fisiológicas o no fisiológicas.
• Posibilita la programación sencilla para definir la frecuencia de la adquisición de imágenes durante un periodo.
• Permite llevar a cabo mediciones cinéticas y de motilidad potentes que aumentan la información recopilada de cada célula a lo largo del tiempo.
• Es actualizable in situ.
• Compatible con la detección de criterios de valoración fijos mediante el motor de placas Thermo Scientific Orbitor RS
Requisitos
La incubadora incorporada para la plataforma CellInsight CX7 HCA requiere la última versión del software HCS Studio y del software Store Image and Data Management.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | CellInsight |
| Cantidad | 1 incubadora |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |