Learn More
HUBER Cubierta para baño de una pieza
For use with 112A baths
Marca:  HUBER 37653
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11527354
  • 232.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tapa de baño, para su uso con termostatos
Especificaciones
Especificaciones
112 A