Learn More
Hamilton™ One-Hub Assembled Tubing Assemblies
Providing a variety of connection solutions in the laboratory.
Marca: Hamilton™ 90680
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Accesorio fabricado de CTFE
- Tubos fabricados de PTFE
- Para luers femeninos
- Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Especificaciones
CTFE (instalación), PTFE (tubos) | |
Personalizado | |
1/paq. | |
Luer hembra |
30 G | |
Conjunto de tubos | |
Conexiones de calibre 30 |