Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Mix and match your Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Column lengths while using your existing endpieces for ultimate flexibility
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™ |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15885274
|
Diba
006ERG-06-05 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 6,6 × 50 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 50 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895274
|
Diba
006ERG-06-10 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 6,6 × 100 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805284
|
Diba
006ERG-06-15 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 6,6 × 150 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815284
|
Diba
006ERG-06-25 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 6,6 × 250 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825284
|
Diba
006ERG-06-33 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 6,6 × 330 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835284
|
Diba
006ERG-06-40 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 6,6 × 400 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845284
|
Diba
006ERG-10-10 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 10 × 100 mm; 1 por unidad | 10 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855284
|
Diba
006ERG-10-15 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 10 × 150 mm; 1 por unidad | 10 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865284
|
Diba
006ERG-10-25 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 10 × 250 mm; 1 por unidad | 10 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875284
|
Diba
006ERG-10-33 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 10 × 330 mm; 1 por unidad | 10 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885284
|
Diba
006ERG-10-40 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 10 × 400 mm; 1 por unidad | 10 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895284
|
Diba
006ERG-10-50 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 10 × 500 mm; 1 por unidad | 10 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805294
|
Diba
006ERG-15-10 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 15 × 100 mm; 1 por unidad | 15 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815294
|
Diba
006ERG-15-15 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 15 × 150 mm; 1 por unidad | 15 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825294
|
Diba
006ERG-15-25 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 15 × 250 mm; 1 por unidad | 15 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835294
|
Diba
006ERG-15-33 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 15 × 330 mm; 1 por unidad | 15 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845294
|
Diba
006ERG-15-40 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 15 × 400 mm; 1 por unidad | 15 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855294
|
Diba
006ERG-15-50 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 15 × 500 mm; 1 por unidad | 15 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865294
|
Diba
006ERG-25-10 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 25 × 100 mm; 1 por unidad | 25 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875294
|
Diba
006ERG-25-15 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 25 × 150 mm; 1 por unidad | 25 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885294
|
Diba
006ERG-25-25 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 25 × 250 mm; 1 por unidad | 25 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895294
|
Diba
006ERG-25-33 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 25 × 330 mm; 1 por unidad | 25 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805304
|
Diba
006ERG-25-40 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 25 × 400 mm; 1 por unidad | 25 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815304
|
Diba
006ERG-25-50 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 25 × 500 mm; 1 por unidad | 25 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825304
|
Diba
006ERG-35-15 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 35 × 150 mm; 1 por unidad | 35 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835304
|
Diba
006ERG-35-25 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 35 × 250 mm; 1 por unidad | 35 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845304
|
Diba
006ERG-35-33 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 35 × 330 mm; 1 por unidad | 35 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855304
|
Diba
006ERG-35-40 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 35 × 400 mm; 1 por unidad | 35 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865304
|
Diba
006ERG-50-25 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 50 × 250 mm; 1 por unidad | 50 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875304
|
Diba
006ERG-50-33 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 50 × 330 mm; 1 por unidad | 50 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885304
|
Diba
006ERG-50-40 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 50 × 400 mm; 1 por unidad | 50 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895304
|
Diba
006ERG-50-50 |
Vidrio de repuesto EZ Omnifit™, 50 × 500 mm; 1 por unidad | 50 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.Especificaciones
Cromatografía líquida (LC) | |
Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™ | |
Vidrio |