Learn More
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Marca:  Kinesis 006FR-10-20
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825524
  • 38.55€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío
26-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Chromatography Column Frit, 10mm dia, 20 μm, PTFE; 20/pk
Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
20 μm
Liquid Chromatography (LC)
10mm
PTFE
Videos