Learn More
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Marca:  Diba 006FR-06-30
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15885514
  • en la oferta / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
6,6 mm
Cromatografía líquida (LC)
30 μm
Frita para columna de cromatografía, 6,6 mm diám., 30 μm, PTFE; pack de 20
Columnas Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™
Politetrafluoroetileno (PTFE)