Learn More
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Marca: Diba 006FR-50-20
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Especificaciones
50 mm | |
Cromatografía líquida (LC) | |
20 μm |
Frita para columna de cromatografía, 50 mm diám., 20 μm, PTFE; pack de 20 | |
Columnas Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™ | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |