Learn More
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Marca:  Kinesis 006FR-35-30
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825544
  • 124.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Chromatography Column Frit, 35mm dia, 30 μm, PTFE; 20/pk
Liquid Chromatography (LC)
PTFE
Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
30 µm
35 mm