Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment
en la oferta - 1093.50€
Especificaciones
Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
Tamaño de poro | 10 μm y 30 μm |
Material | Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM |
Temperatura máxima | 40 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15835324
|
Diba
006EZ-06-05-AF |
De 0,1 a 0,7 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 6,6 × 50 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 50 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865324
|
Diba
006EZ-06-10-AF |
De 0,1 a 2,4 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 6,6 × 100 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895324
|
Diba
006EZ-06-15-AF |
De 1,4 a 4,1 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 6,6 × 150 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825334
|
Diba
006EZ-06-25-AF |
De 4,8 a 7,5 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 6,6 × 250 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855334
|
Diba
006EZ-06-33-AF |
De 7,5 a 10,3 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 6,6 × 330 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885334
|
Diba
006EZ-06-40-AF |
De 9,9 a 12,7 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 6,6 × 400 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815344
|
Diba
006EZ-10-10-AF |
De 0,2 a 5,5 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 10 × 100 mm; 1 por unidad | 10 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845344
|
Diba
006EZ-10-15-AF |
De 3,1 a 9,4 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 10 × 150 mm; 1 por unidad | 10 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875344
|
Diba
006EZ-10-25-AF |
De 11,0 a 17,3 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 10 × 250 mm; 1 por unidad | 10 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805354
|
Diba
006EZ-10-33-AF |
De 17,3 a 23,6 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 10 × 330 mm; 1 por unidad | 10 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835354
|
Diba
006EZ-10-40-AF |
De 22,8 a 29,1 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 10 × 400 mm; 1 por unidad | 10 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865354
|
Diba
006EZ-10-50-AF |
De 30,6 a 36,9 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 10 × 500 mm; 1 por unidad | 10 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895354
|
Diba
006EZ-15-10-AF |
De 0,4 a 12,4 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 15 × 100 mm; 1 por unidad | 15 mm | 100 mm |
1093.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15825364
|
Diba
006EZ-15-15-AF |
De 7,1 a 21,2 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 15 × 150 mm; 1 por unidad | 15 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855364
|
Diba
006EZ-15-25-AF |
De 24,7 a 38,9 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 15 × 250 mm; 1 por unidad | 15 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885364
|
Diba
006EZ-15-33-AF |
De 38,9 a 53,0 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 15 × 330 mm; 1 por unidad | 15 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815374
|
Diba
006EZ-15-40-AF |
De 51,2 a 65,4 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 15 × 400 mm; 1 por unidad | 15 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845374
|
Diba
006EZ-15-50-AF |
De 68,9 a 83,1 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 15 × 500 mm; 1 por unidad | 15 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875374
|
Diba
006EZ-25-10-AF |
De 1,2 a 34,4 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 25 × 100 mm; 1 por unidad | 25 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805384
|
Diba
006EZ-25-15-AF |
De 19,6 a 58,9 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 25 × 150 mm; 1 por unidad | 25 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835384
|
Diba
006EZ-25-25-AF |
De 68,7 a 108,0 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 25 × 250 mm; 1 por unidad | 25 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865384
|
Diba
006EZ-25-33-AF |
De 108,0 a 147,3 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 25 × 330 mm; 1 por unidad | 25 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895384
|
Diba
006EZ-25-40-AF |
De 142,4 a 181,6 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 25 × 400 mm; 1 por unidad | 25 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825394
|
Diba
006EZ-25-50-AF |
De 191,4 a 230,7 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 25 × 500 mm; 1 por unidad | 25 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855394
|
Diba
006EZ-35-15-AF |
De 38,5 a 115,5 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 35 × 150 mm; 1 por unidad | 35 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885394
|
Diba
006EZ-35-25-AF |
De 134,7 a 211,7 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 35 × 250 mm; 1 por unidad | 35 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815404
|
Diba
006EZ-35-33-AF |
De 211,7 a 288,6 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 35 × 330 mm; 1 por unidad | 35 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845404
|
Diba
006EZ-35-40-AF |
De 279,0 a 356,0 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 35 × 400 mm; 1 por unidad | 35 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875404
|
Diba
006EZ-50-25-AF |
De 280,4 a 440,7 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 50 × 250 mm; 1 por unidad | 50 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805414
|
Diba
006EZ-50-33-AF |
De 440,7 a 600,9 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 50 × 330 mm; 1 por unidad | 50 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835414
|
Diba
006EZ-50-40-AF |
De 580,9 a 741,1 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 50 × 400 mm; 1 por unidad | 50 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865414
|
Diba
006EZ-50-50-AF |
De 781,2 a 941,4 ml | Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 50 × 500 mm; 1 por unidad | 50 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Especificaciones
Cromatografía líquida (LC) | |
10 μm y 30 μm | |
40 °C |
De 4 a 40 °C | |
Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM | |
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |