Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo blancos y extralargos Omega Nerva™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Longitud adicional (400 mm) para proteger todo el antebrazo
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- Superficie texturizada para mejorar el agarre
- Sin polvo ni látex
- Caja dispensadora de extracción fácil con 100 guantes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma para guantes EN 420:2003 y EN 374 (partes 1, 2 y 3:2003). |
Clasificación | EPI de categoría 3 y de uso médico de clase I |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Con textura |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de exploración |