missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo blancos y extralargos Omega Nerva™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Al ser extralargos (400 mm) cubren todo el antebrazo
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- Superficie texturizada para un mayor agarre
- Sin polvo ni látex
- Caja dispensadora de extracción fácil con 100 guantes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma sobre guantes EN 420:2003 y EN 374 (apartados 1, 2 y 3:2003) |
Clasificación | Guante de uso médico de clase I y Cat. 3 PPE |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Con textura |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin talco |
Tipo de producto | Guantes de exploración |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'