missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ Omega Neotech XP™ Polychloroprene Gloves

Catalog Number 15588721
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación

The fit and feel of latex, with great chemical protection. Nitritex™ Omega Neotech XP™ Polychloroprene Gloves are ambidextrous, extra length (300mm/12 in.) gloves that are powder-free, latex-free and feature textured fingers and a beaded cuff.

  • Extralargos (300 mm) para proteger mejor el antebrazo
  • El policloropeno ofrece una protección química y una sensibilidad táctil excelentes
  • El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad en el brazo
  • Dedos texturizados para un mayor agarre
  • Sin polvo y sin látex para eliminar las alergias de tipo I al látex
  • Caja dispensadora de extracción fácil con 50 guantes
Certificaciones/conformidad Cumplen con los requisitos de la norma europea sobre guantes EN 420:2003 y EN 374 (apartados 1, 2 y 3:2003)
Clasificación Guante de uso médico de clase I y Cat. 3 PPE
Color Verde
Desechables
Acabado exterior Con textura
Hand Ambidiestro
Latex Free
Material Policloropreno
En polvo Con talco
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado Caja dispensadora
Índice de pinchazos AQL 0.65
Cantidad 50 por caja
Resistente a Productos químicos
Serie Omega Neotech XP
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 300 mm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'