Learn More
Aceite de oliva, puro, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Color | Amarillo |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 500 mL |
Forma física | Líquido viscoso |