Learn More
Oleilamina, contenido C18 aproximado al 80-90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258830
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 ml
1 L
5 L
112-90-3
C18H37N
267.50
MFCD00066507
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
6258392
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
112-90-3
C18H37N
267.50
MFCD00066507
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
6258392
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oleylamine
Color Amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Índice de refracción 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Nombre IUPAC (E)-octadec-9-en-1-amino
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.5
Porcentaje de pureza ≥96.0% (primary amine)
Forma física Líquido después derretirse