Learn More
Alcohol oleílico, aprox. 60 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oleyl alcohol |
Punto de fusión | 5.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8400g/mL |
Punto de ebullición | 207.0°C (13.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 170°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 60% Typical (GC) |
Envase | Bidón de metal |
Fórmula lineal | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Oleyl alcohol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.