Learn More
Alcohol oleílico, aprox. 60 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10360114
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
143-28-2
C18H36O
268.49
MFCD00002993
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
5284499
CHEBI:73504
(9Z)-octavec-9-en-1-ol
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
143-28-2
C18H36O
268.49
MFCD00002993
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
5284499
CHEBI:73504
(9Z)-octavec-9-en-1-ol
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oleyl alcohol
Punto de fusión 5.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 207.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 60% Typical (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Índice de refracción 1.4590 to 1.4640
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 453
Índice Merck 15, 6924
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in warbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.47
Porcentaje de pureza ca. 60%
Grado Técnico
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oleyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.