missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oleyl Alcohol, Approx. 99%, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4679598
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
143-28-2
C18H36O
268.49
MFCD00002993
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
5284499
CHEBI:73504
(9Z)-octavec-9-en-1-ol
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
143-28-2
C18H36O
268.49
MFCD00002993
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
5284499
CHEBI:73504
(9Z)-octavec-9-en-1-ol
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Nombre del producto químico o material Oleyl Alcohol
Color Incoloros
Densidad 0.85g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo Approx. 99%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.49
Forma física Líquido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'