Learn More
Ácido oleico, extrapuro, técnico, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073350
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
112-80-1
C18H34O2
282.47
MFCD00064242
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
445639
CHEBI:16196
Ácido (Z)-octadec-9-enoico
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
112-80-1
C18H34O2
282.47
MFCD00064242
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
445639
CHEBI:16196
Ácido (Z)-octadec-9-enoico
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Punto de fusión 13°C
Color Incolora
Punto de ebullición 360°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 9.7
Viscosidad 39.1 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46g/mol
Presión de vapor 1mmHg 176
Forma física Líquido