missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OIP5 Mouse anti-Human, Clone: 1E9B5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno OIP5
Clon 1E9B5
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818365
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66461-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16808365
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66461-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Required for recruitment of CENPA to centromeres and normal chromosome segregation during mitosis.
Especificaciones

Especificaciones

OIP5
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
5730547N13Rik, Cancer/testis antigen 86, CT86, LINT 25, MIS18B, MIS18beta, OIP 5, OIP5, Opa interacting protein 5, Protein Mis18 beta
OIP5
IgG2b
Protein A
Antibody
1E9B5
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O43482
11339
OIP5 Fusion Protein Ag2790
Primary
-20°C
OIP5
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications