missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OIP5 Mouse anti-Human, Clone: 1E9B5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 66461-1-IG-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16818365

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Required for recruitment of CENPA to centromeres and normal chromosome segregation during mitosis.
Especificaciones

Especificaciones

OIP5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O43482
OIP5
OIP5 Fusion Protein Ag2790
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Western Blot
1E9B5
Unconjugated
OIP5
5730547N13Rik, Cancer/testis antigen 86, CT86, LINT 25, MIS18B, MIS18beta, OIP 5, OIP5, Opa interacting protein 5, Protein Mis18 beta
Mouse
Protein A
RUO
11339
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales