Learn More
Ohaus™ OIML F1 Weight Set
Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
Marca:  Ohaus™ 80780422
Detalles adicionales : Peso : 6.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16682472
  • 1880.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los juegos de pesas en masas que van desde 1 gramo a 1 kilogramo están fabricados con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en estuches de alta calidad para garantizar que se mantienen seguras, limpias y sin polvo para proteger su inversión.
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Especificaciones
Sin certificado
6 kg
Caja protectora
Acero inoxidable, aluminio
2 x 2 kg a 1 mg
27/paq.