Learn More
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
38.80€ - 700.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pesa de línea de comprobación |
---|---|
Clasificación | OIML Clase F2 |
Material | Acero inoxidable especial |
Densidad | 7.950kg/m3 |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11363384
|
Sartorius™
YCW314-AC-00 |
1 g |
38.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303394
|
Sartorius™
YCW324-AC-00 |
2 g |
40.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343394
|
Sartorius™
YCW354-AC-00 |
5 g |
41.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323404
|
Sartorius™
YCW424-AC-00 |
20 g |
47.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363404
|
Sartorius™
YCW454-AC-00 |
50 g |
51.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303414
|
Sartorius™
YCW514-AC-00 |
100 g |
57.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343414
|
Sartorius™
YCW524-AC-00 |
200 g |
76.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11383414
|
Sartorius™
YCW554-AC-00 |
500 g |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303434
|
Sartorius™
YCW654-AC-00 |
5 kg |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11387494
|
Sartorius™
YCW714-AC-00 |
10 kg |
700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11383394
|
Sartorius™
YCW414-AC-00 |
10 g |
44.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323424
|
Sartorius™
YCW614-AC-00 |
1 kg |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
OIML Clase F2 | |
Acero inoxidable especial | |
7.950kg/m3 |