Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Leaf Weight with DAkkS Certificate
Constructed from non-magnetizable aluminum or nickel silver. Sartorius™ OIML Class E2 Leaf Weight with DAkkS Certificate is higly resistant to corrosion.
132.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pesa de línea de comprobación |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
Clasificación | OIML Clase E2 |
Código de producto | Marca | Masa | Densidad | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Densidad | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11313354
|
Sartorius™
YCW2521-AC-02 |
500 mg | 8.600kg/m3 | Alpaca |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11333344
|
Sartorius™
YCW0121-AC-02 |
1 mg | 2.650kg/m3 | Aluminio |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11343344
|
Sartorius™
YCW0221-AC-02 |
2 mg | 2.650kg/m3 | Aluminio |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11353344
|
Sartorius™
YCW0521-AC-02 |
5 mg | 2.650kg/m3 | Aluminio |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11363344
|
Sartorius™
YCW1121-AC-02 |
10 mg | 8.600kg/m3 | Alpaca |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11373344
|
Sartorius™
YCW1221-AC-02 |
20 mg | 8.600kg/m3 | Alpaca |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11383344
|
Sartorius™
YCW1521-AC-02 |
50 mg | 8.600kg/m3 | Alpaca |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11393344
|
Sartorius™
YCW2121-AC-02 |
100 mg | 8.600kg/m3 | Alpaca |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11303354
|
Sartorius™
YCW2221-AC-02 |
200 mg | 8.600kg/m3 | Alpaca |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Milligram weights are provided as leaf weights
- With nominal mass values ranging from 1mg to 5mg are made of aluminum has density of 2,650 kg/m3
- Weights with nominal values of 10mg to 500mg are made of nickel silver has density of 8,600 kg/m3
- Tolerances comply with OIML R111-1
- DAkkS Certified
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
Certificado de calibración DAkkS | |
OIML Clase E2 |