Learn More
3M™ Oil Sorbent Boom
A double boom with two, 4 inch scrims encased tubes of particulate sorbent material, secured by a UV resistant netting.
Marca: 3M™ 7000088226
Detalles adicionales : Peso : 8.70000kg
Descripción
- Se utiliza para cubrir derrames grandes o como precaución en áreas donde pueden producirse derrames grandes.
- Perfecta para absorber aceite de áreas donde también puede haber agua.
- Una barreras absorbentes flotantes mediante conectores integrados para desplegarlas en áreas grandes.
- Es resistente a los rayos UV para prevenir su deterioro y desintegración.
- Diseñada para su uso a largo plazo en acequias, arroyos, ríos, lagos, dársenas y muelles
- Rentable, ya que se recupera el aceite, no el agua
- Se puede utilizar en el exterior o dentro de instalaciones
Especificaciones
Barrera absorbente flotante | |
200 mm | |
5 m |
Marrón | |
Seguridad en el lugar de trabajo, prevención de derrames | |
T-270 GA |