Learn More
Aceite, para transferencia de calor, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737120
230.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Envase:
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
64742-65-
C16H10N2Na2O7S2
452.363
MFCD00147787
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
disodio; (8Z)-7-oxo-8-(fenilhidracinilideno)naftaleno-1,3-disulfonato
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
64742-65-
C16H10N2Na2O7S2
452.363
MFCD00147787
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
disodio; (8Z)-7-oxo-8-(fenilhidracinilideno)naftaleno-1,3-disulfonato
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oil
Punto de fusión -6.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Temperatura de inflamación 230°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Cantidad 10 L
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Viscosidad 30 mm2/s (40°C)
Forma física Líquido viscoso