Learn More
OHAUS™ Básculas compactas serie CS
Básculas electrónicas portátiles y ligeras, ideales para el trabajo fuera del laboratorio
60.00€ - 70.00€
Especificaciones
Tipo CS Compact Scale
Tiempo de estabilización 3 s
Ver más especificaciones
Includes: Tres pilas AA, plato de pesaje de acero inoxidable, adaptador de CA
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad Incluye Número de Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Incluye Número de Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11848682 Ver productos accesorios Ver documentos OHAUS™
83997618
2000 g Gráficos postales, adaptador de CA, tres pilas AA, plato de pesaje de acero inoxidable CS2000P 1.0 g 62.10€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 4
Añadir a la cesta
10773007 Ver productos accesorios Ver documentos OHAUS™
83997619
5000 g Adaptador de CA, tres pilas AA, plato de pesaje de acero inoxidable CS5000-001 1 g Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11838682 Ver productos accesorios Ver documentos OHAUS™
83997617
200 g AC adapter, three AA batteries, stainless-steel weighing pan CS200-001 0.1 g Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Aptas para una amplia gama de aplicaciones, incluidos control de calidad, formulaciones, pesaje postal, análisis forense y muestreo de agua y suelos, y necesidades dietéticas.
  • Fáciles de manejar gracias a un sencillo funcionamiento con dos botones con plato de pesaje de acero inoxidable estándar
  • Tres modelos de perfil bajo con capacidad de pesaje de 200 a 5000 g Indicador de batería baja, indicadores de sobrecarga/subcarga, teclado con respuesta táctil y desconexión automática La calibración rápida y sencilla permite al usuario ajustar cambios de ubicación y temperatura
  • La construcción resistente proporciona protección contra sobrecarga de hasta el 150 % de la capacidad Funciona con tres pilas AA o adaptador de CA (ambos incluidos)
  • Pesa en g, lb:oz, Newton, oz
  • Peso neto: 0.47 kg (0.91 lb)
  • Dimensiones (L × An × Al): 19.3 × 13.5 × 3.9 cm (7.625 × 5.312 × 1.5 pulg)
  • Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9001
Service Plan
Acuerdo de servicio disponible.
Certifications
Conformidad con ISO 9001
Warranty
Un año (EE. UU. y Canadá)
Especificaciones
Especificaciones
CS Compact Scale
3 s