Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles CL
Realice un pesaje básico con un teclado sencillo de dos botones. La balanza portátil CL se ha diseñado con una gran plataforma de pesaje y puede gestionar de manera adecuada muestras grandes con letras de gran tamaño.
45.00€ - 55.00€
Especificaciones
Material Plástico ABS
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad OIML M1 o ASTM CL F
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Número de Capacidad Legibilidad Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de Capacidad Legibilidad Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
11999426
Ver documentos
Ohaus™
80010610
CL201 200 g 0.1 g 3 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11929436
Ver documentos
Ohaus™
80010612
CL5000 5000 g 1 g 3 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11919436
Ver documentos
Ohaus™
80010611
CL2000 2000 g 1 g 3 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Carcasa de ABS, bandeja de ABS
  • Indicador de batería baja
  • Función de desconexión automática
  • Protección contra sobrecarga mecánica y por software
  • Calibración externa con botón pulsador
  • Pantalla de cristal líquido (LCD)
  • Protección de RF para su uso cerca de teléfonos móviles y zonas de producción
  • Carcasa reforzada con anillo de plataforma integrado para el apilado y el almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
Plástico ABS
LCD
OIML M1 o ASTM CL F